914223
Biotin-SLF
Sinonimo/i:
(R)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(3-(4,18-dioxo-22-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-8,11,14-trioxa-5,17-diazadocosanamido)phenyl)propyl (S)-1-(3,3-dimethyl-2-oxopentanoyl)piperidine-2-carboxylate, Bio-SLF, Biotin-conjugated FKBP12WT-directed ligand, Biotin-conjugated SLF ligand, FKBP12WT affinity probe for PROTAC® and targeted protein degradation research
Prodotti consigliati
ligand
biotin
Livello qualitativo
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)NC3=CC([C@H](OC([C@@H]4CCCCN4C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)=CC=C3
InChI
QFIMAWUXIBINCP-SLBVAARVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Related tools:
Additional bifunctional tools for FKPB12 variants:
- dTAG-13 (SML2601) for FKBP12F36V; and KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975), and KB04-SLF (913715) for FKBP12WT
- Cereblon (CRBN) affinity probe: Biotin-Thalidomide (913979)
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)