902772
(Diacetoxyiodo)benzene solution
0.50 M solution in DCM
Sinonimo/i:
Iodobenzene diacetate, Iodosobenzene diacetate, Phenyl-iodanediyl diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Indice di rifrazione
n/D 1.444
Densità
1.361 g/mL
InChI
1S/C10H11IO4/c1-8(12)14-11(15-9(2)13)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3
ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)