128503
Heptadecane
99%
Sinonimo/i:
n-Heptadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.3 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 115 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
302 °C (lit.)
Punto di fusione
20-22 °C (lit.)
Densità
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves