900161
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid
95%
Sinonimo/i:
4-[[[(2-Carboxyethyl)thio]thioxomethyl]thio]-4-cyanopentanoic acid
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
101-106 °C
Stringa SMILE
S(C(CCC(=O)O)(C)C#N)C(=S)SCCC(=O)O
InChI
1S/C10H13NO4S3/c1-10(6-11,4-2-7(12)13)18-9(16)17-5-3-8(14)15/h2-5H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
CTLAWKZAJCYIFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-((((2-Carboxyethyl)thio)carbonothioyl)thio)-4-cyanopentanoic acid may be used to control homo- and co-polymerization of acrylic acids, acrylates, acrylamides, styrenes, methacrylates, and methacrylamides. It is soluble in aqueous and organic media (amphiphilic).
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.