83060
tert-Butyl 12-amino-4,7,10-trioxadodecanoate
technical, ≥80% (T)
Sinonimo/i:
Amino-PEG3-tert-butyl ester, tert-Butyl 3-[2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethoxy]propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥80% (T)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)CCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C13H27NO5/c1-13(2,3)19-12(15)4-6-16-8-10-18-11-9-17-7-5-14/h4-11,14H2,1-3H3
CWFSAZJIJBTKRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of the tetanus-toxin conjugate of MUC1 glycopeptide antigen, as a potential antitumor vaccine.
- Synthesis of self-assembled monolayer-based surface-enhanced raman scattering (SERS) labels for immuno-SERS microscopy.
- Synthesis of polycationic adamantane-based dendrons for cell imaging.
- Synthesis of phthalocyanine (Pc)-peptide conjugates as potential fluorescence imaging agents for cancers overexpressing epidermal growth factor receptors (EGFR).
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
337.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
169.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter