901744
2-(5-(3-(4-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)isoxazol-5-yl)-2H-tetrazol-2-yl)acetic acid
Sinonimo/i:
Aryl halide chemistry informer library compound X9
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder or crystals
Disponibilità
available only in USA
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(c(cc1)Br)OC2CCN(CC2)c3n[o]c(c3)c4n[n](nn4)CC(=O)O
InChI
1S/C17H16BrFN6O4/c18-12-2-1-10(19)7-13(12)28-11-3-5-24(6-4-11)15-8-14(29-22-15)17-20-23-25(21-17)9-16(26)27/h1-2,7-8,11H,3-6,9H2,(H,26,27)
UJEAABFSXKCSGI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)