901781
tert-Butyl (S,Z)-(4-(4-bromothiophen-2-yl)-1,4-dimethyl-6-oxotetrahydropyrimidin-2(1H)-ylidene)carbamate
Sinonimo/i:
Aryl halide chemistry informer library compound X13
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
98-105 °C
Applicazioni
Avvertenza
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)