901752
N-(tert-Butyl)-4′-((6-iodo-4-oxo-2-propylquinazolin-3(4H)-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-2-sulfonamide
Sinonimo/i:
Aryl halide chemistry informer library compound X15
Stato
powder
Punto di fusione
239-243 °C
Gruppo funzionale
amine
iodo
Stringa SMILE
Ic1cc2c(cc1)NC(=CCC)N(C2=O)Cc3ccc(cc3)c4c(cccc4)[S](=O)(=O)NC(C)(C)C
InChI
1S/C28H30IN3O3S/c1-5-8-26-30-24-16-15-21(29)17-23(24)27(33)32(26)18-19-11-13-20(14-12-19)22-9-6-7-10-25(22)36(34,35)31-28(2,3)4/h6-17,30-31H,5,18H2,1-4H3
FJYBBPNOASJSBG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)