Documenti fondamentali
901723
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(9-bromo-2,3-dioxo-2,3,6,7-tetrahydro-1H,5H-pyrido[1,2,3-de]quinoxalin-5-yl)acetate
≥90%
Sinonimo/i:
Aryl halide chemistry informer library compound X1
Scegli un formato
100 MG
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
142,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13BrN2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90%
Stato
solid
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
Brc1cc2c3c(c1)CCC(N3C(=O)C(=O)N2)CC(=O)OC
InChI
DJBJHCWNSQGQQA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This product is Informer compound X1 of the Aryl Halide Chemistry Informer Library developed by chemists at Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S., which contains 18 drug-like molecules representative of those encountered in complex synthesis. By screening a new reaction against the Informer Library, chemists can directly compare and analyse a reaction′s successes and shortcomings among different methods and various research teams. It may also be used to facilitate deeper method development for performance or utility.
Avvertenza
Not fully tested
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peter S Kutchukian et al.
Chemical science, 7(4), 2604-2613 (2016-04-21)
Major new advances in synthetic chemistry methods are typically reported using simple, non-standardized reaction substrates, and reaction failures are rarely documented. This makes the evaluation and choice of a synthetic method difficult. We report a standardized complex molecule diagnostic approach