Documenti
90145
Sigma-Aldrich
Triisobutylmethylphosphonium tosylate
≥95.0% (31P-NMR)
Sinonimo/i:
Methyltriisobutylphosphonium tosylate
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CHCH2]3P(CH3)CH3C6H4SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
388.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (31P-NMR)
Densità
1.075 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.CC(C)C[P+](C)(CC(C)C)CC(C)C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter