Vai a
A2095
Agarosio monoclonale ANTI-HA−
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale Anti-HA, Anti-HA, Anti-emoagglutinina dell’influenza
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
436,00 €
5 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2180,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
—
Citations:
621
436,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
PBS suspension
isotype
IgG1
capacity
20-50 nmol/mL elution capacity (HA-tagged fusion protein), 30-50 nmol/mL binding capacity (HA-tagged fusion protein)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Il tag HA è costituito da 9 aminoacidi con sequenza YPYDVPDYA (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C) ed è derivato dai residui amminoacidici 98-106 della sequenza della proteina emoagglutinina (HA). Poiché contiene un′alta percentuale di residui amminoacidici carichi, è verosimile che il tag HA formi un sito di riconoscimento per gli anticorpi forte. Il coniugato agarosio-anti-HA monoclonale riconosce sia la forma nativa che quella denaturata/ridotta delle proteine marcate con il tag HA. Questo prodotto reagisce con le proteine di fusione marcate con il tag HA a livello N- o C-terminale espresse da E. coli o da cellule di mammifero.
Immunogen
peptide sintetico corrispondente a un frammento dell′emoagglutinina (HA) del virus dell′influenza umana noto come HA-tag, coniugato con KLH
Application
Adatti all′uso nei saggi di immunoprecipitazione e per la purificazione per immunoaffinità di proteine di fusione marcate con HA.
Biochem/physiol Actions
L′anticorpo riconosce le forme native come quelle denaturate-ridotte delle proteine marcate con HA ed è reattivo con le proteine di fusione marcate con HA N- o C-terminale in E. coli o in cellule di mammifero.
Physical form
Sospensione in tampone fosfato salino 0,01 M, contenente 15 mM di sodio azide.
Preparation Note
Preparato con agarosio attivato con bromuro di cianogeno. La concentrazione specifica dell′anticorpo è di 2,0-2,4 mg/mL di resina sedimentata.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H6533H7411H9658
description
clone HA-7, purified immunoglobulin, PBS suspension
description
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
description
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
description
clone HA-7, ascites fluid
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
conjugate
agarose conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 risposta
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.