777323
Cy5-azide
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cy5 Azide Fluorescent Probe
Saggio
95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
ε (extinction coefficient)
251,000
Fluorescenza
λex 647 nm; λem 663 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)C(/C=C/C=C/C=C(N2CCCS([O-])(=O)=O)\C(C)(C)C3=C2C=CC(S([O-])(=O)=O)=C3)=[N+](CCCCCC(NCCCN=[N+]=[N-])=O)C4=C1C=C(S([O-])(=O)=O)C=C4.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C37H48N6O10S3.2C6H15N/c1-36(2)29-25-27(55(48,49)50)16-18-31(29)42(22-10-6-9-15-35(44)39-20-11-21-40-41-38)33(36)13-7-5-8-14-34-37(3,4)30-26-28(56(51,52)53)17-19-32(30)43(34)23-12-24-54(45,46)47;2*1-4-7(5-2)6-3/h5,7-8,13-14,16-19,25-26H,6,9-12,15,20-24H2,1-4H3,(H3-,39,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53);2*4-6H2,1-3H3
NJSWGOLBDDXJQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Solubility: DMSO, DMF, MeOH
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.