900831
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
Sinonimo/i:
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
JRNSKSYASHYNCM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)