Documenti fondamentali
156051
Sigma-Aldrich
1,1′-Thiocarbonyldiimidazole
technical grade, 90%
Scegli un formato
5 G
57,10 €
10 G
75,60 €
57,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
57,10 €
10 G
75,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Beilstein:
609349
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
57,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiourea
Stringa SMILE
S=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4S/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A useful reagent in biochemical synthesis.
Reagent used for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Paweł Chochrek et al.
The Journal of organic chemistry, 72(14), 5276-5284 (2007-06-21)
1 alpha,25-Dihydroxyvitamin D3 (calcitriol, 1) is a bioregulator important for the treatment of various human metabolic diseases and biomedical research. Herein, we report an efficient diastereoselective approach to the key trans-hydrindane building block for calcitriol synthesis (2a) starting from the