Documenti fondamentali
900542
Sigma-Aldrich
(2S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole
95%
Sinonimo/i:
Birman (S)-HBTM Resolution Catalyst
Scegli un formato
100 MG
90,30 €
1 G
459,90 €
90,30 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
90,30 €
1 G
459,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
90,30 €
Prezzo di listino129,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder or chunks
Punto di fusione
125 °C
Gruppo funzionale
phenyl
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@H](C4=CC=CC=C4)CCN23
InChI
1S/C16H14N2S/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-18-14-8-4-5-9-15(14)19-16(18)17-13/h1-9,13H,10-11H2/t13-/m0/s1
ZMYZJAQMQBHNLH-ZDUSSCGKSA-N
Applicazioni
Organocatalyst for the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation with anhydrides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ximin Li et al.
The Journal of organic chemistry, 77(4), 1722-1737 (2012-01-31)
Kinetic resolution of racemic alcohols has been traditionally achieved via enzymatic enantioselective esterification and ester hydrolysis. However, there has long been considerable interest in devising nonenzymatic alternative methods for this transformation. Amidine-based catalysts (ABCs), a new class of enantioselective acyl
Contenuto correlato
The main focus of research in the Birman group is on the de novo design of asymmetric catalysts and reagents. As part of this effort, they have developed Amidine-Based Catalysts, or ABCs, and demonstrated their high enantioselectivity in many asymmetric acyl transfer reactions. The versatility, accessibility, and ease of structural modification of ABCs have attracted the interest of a number of other research groups worldwide, which has led to further expansion of their synthetic utility.