Documenti
B103551
Sigma-Aldrich
Butyric anhydride
98%
Sinonimo/i:
Butanoic anhydride
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Beilstein:
1099474
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
5.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 79.5 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
535 °F
Limite di esplosione
1.1 %, 104 °F
7.6 %, 144 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−75-−66 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
YHASWHZGWUONAO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shiva Shanker Kaki et al.
Journal of oleo science, 64(8), 845-852 (2015-07-17)
Ferulic acid was modified to produce a novel phenolipid containing butyl chains. Ferulic acid was esterified with butanol to produce butyl ferulate which was further dihydroxylated followed by esterification with butyric anhydride to produce the phenolipid containing butyric acid. IR