Documenti fondamentali
183431
Sigma-Aldrich
4-Bromophenethyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Scegli un formato
1 G
14,30 €
10 G
83,50 €
14,30 €
Prezzo di listino28,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
14,30 €
10 G
83,50 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.06
Beilstein:
2079929
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
14,30 €
Prezzo di listino28,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. ebollizione
138 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Bromophenethyl alcohol was used in the synthesis of 4-(4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)phenethoxy)quinazoline[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
B Latli et al.
Chemical research in toxicology, 9(2), 445-450 (1996-03-01)
Two candidate photoaffinity probes are designed from 4-substituted quinazolines known to be potent insecticides/acaricides and NADH:ubiquinone oxidoreductase inhibitors acting at or near the rotenone site. 4-(11-Azidoundecyl-2-amino)quinazoline, based on the undecylamino analog SAN 548A as a prototype, was synthesized in 18%
Roman S Borisov et al.
Talanta, 200, 31-40 (2019-05-01)
This work highlights the discovered in-situ analytical reaction between primary/secondary alcohols and nitrogenous bases (pyridine, quinoline) that involves the substitution of hydroxyl groups for nitrogen-containing charged species and proceeds in an ionization region of Direct Analysis in Real Time mass
Po-Hsuan Hsu et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-10)
Gold nanoclusters (AuNCs) and liquid crystals (LCs) have shown great potential in nanobiotechnology applications due to their unique optical and structural properties. Herein, the hardcore of the 4-cyano biphenyl group for commonly used LCs of 4-cyano-4'-pentylbiphenyl (5CB) was utilized to