Documenti fondamentali
900490
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
50 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Sinonimo/i:
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
About This Item
Codice UNSPSC:
12141717
NACRES:
NA.23
Stato
nanourchin
Durata
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Dimensione particelle
50 nm
λmax
585 nm
Gruppo funzionale
NHS ester
Note legali
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.