797707
Gold nano-urchins
90 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Sinonimo/i:
Gold nano-urchins, Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
Scegli un formato
203,70 €
Prezzo di listino291,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
203,70 €
Prezzo di listino291,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Descrizione
Particles:∼5.37E+9/mL
Stato
liquid
nanourchin
OD
1
Diametro
90 nm
Dimens. media delle particelle
90 nm
λmax
630 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.