Documenti fondamentali
Z675547
Polypropylene carboy with spigot
size 20 L
Sinonimo/i:
laboratory dispenser
Scegli un formato
1 EA
232,00 €
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
232,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11846-0050
Misura
20 L
Descrizione generale
Heavy-duty carboys have a molded-in, threaded bung that receives the spigot. All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • Single-handed spigot control for simple dispensing
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • Two large handles for transport or pouring
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)