Documenti fondamentali
900185
Sigma-Aldrich
Monodispersed nanodiamond particles
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO
Sinonimo/i:
Detonation Nanodiamond, Nanodiamond
Scegli un formato
100 ML
177,00 €
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
177,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
+56.0 mV ±20%
Livello qualitativo
Stato
dispersion
nanoparticles
Concentrazione
10 mg/mL in DMSO
Dimens. media delle particelle
5 nm (DLS)
Applicazioni
Detonation nanodiamonds find applications in polymer composites for providing improved mechanical properties, UV protection, and improved resistance to radiation[1]. They also find biological applications extending from drug delivery to positron emission tomography and other imaging techniques[1][2][3][4][5].
Altre note
Do not freeze the materials.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN, et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Nanodiamond Particles: Properties and Perspectives for Bioapplications.
Schrand AM, et al.
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34, 18-18 (2009)
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN,et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Cancer nanomedicine: from drug delivery to imaging.
Chow E, et al.
Science Translational Medicine, 5 (2013)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
Articoli
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.