702668
Thieno[3,2-b]thiophene
95%
Sinonimo/i:
1,4-Dithiapentalene, 1,4-Thiophthene
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
53-58 °C
Stringa SMILE
c1cc2sccc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6/h1-4H
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.