Documenti fondamentali
86381
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Arg(Pbf)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Sinonimo/i:
Nα-Fmoc-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine-4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome Commerciale
TentaGel
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Dimensione particelle
~90 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)