861286
Orange G
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 80 %
Sinonimo/i:
1-Phenylazo-2-naphthol-6,8-disulfonic acid disodium salt, 7-Hydroxy-8-phenylazo-1,3-naphthalenedisulfonic acid disodium salt, Acid Orange 10, Wool Orange 2G
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, 80%
Colore
orange to very dark orange, and Red to Very Dark Red and Orange-Red and Red-Orange and Dark Red-Orange
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
λmax
475 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥10000 at 329-331 nm in H2O
≥17000 at 473-479 nm in H2O
≥20500 at 246-250 nm in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3ccccc3)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,19H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
HSXUHWZMNJHFRV-QIKYXUGXSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3