861871
Desametasone
98%
Sinonimo/i:
(11β,16α)-9-fluoro-11,17,21-triidrossi-16-metilpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metil-11β,17α,21-triidrossi-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-fluoro-16α-metilprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Attività ottica
[α]25/D +77.5° in dioxane
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves