Vai a
27840
Corticosterone
≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
11β,21-Dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxyprogesterone, 4-Pregnene-11β,21-diol-3,20-dione, Kendall’s Compound B, Reichstein’s Substance H
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
35,40 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H30O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-019-6
Beilstein/REAXYS Number:
2339601
MDL number:
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +223±3°, c = 1% in ethanol
mp
179-183 °C
functional group
ketone
SMILES string
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Gene Information
General description
Corticosterone (Cort) is a glucocorticoid hormone. It is also the principal hormone that mediates stress responses in birds. It is the primary adrenal cortical steroid in rat plasma.[1] The influence of maternal Cort exposure on the developing placenta has been studied in a mouse model.[2]
Application
Corticosterone was used to study the adrenoceptor signaling in rats,[3][4] lizards[5] or in vitro.[6] It was also used in immune suppression experiment.[7]
Biochem/physiol Actions
Corticosterone is synthesized from cholesterol in the adrenal cortex that activates both mineralocorticoid and glucocorticoid receptors. The role of corticosterones is vital for reproductive processes including ovulation, lutenization, development of oocytes, parturition and lactation. The metabolism of corticosterone is modulated by the enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenase.[8][9]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Preparation Note
Corticosterone is soluble in chloroform and ethanol.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C250546148235135
Corticosterone ≥98.5% (HPLC)
Sigma-Aldrich
27840
Corticosterone
Corticosterone ≥92%
Sigma-Aldrich
C2505
Corticosterone
Corticosterone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46148
Corticosterone
Corticosterone Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Sigma-Aldrich
235135
Corticosterone
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
functional group
ketone
functional group
-
functional group
-
functional group
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥92%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
crystalline powder
mp
179-183 °C
mp
179-183 °C (lit.)
mp
179-183 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corticosterone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. what is the solubility of Corticosterone in DMSO or ethanol?
    1 risposta
    1. This product is not tested for solubility. Other Corticosterone products available, such as C2505 and 235135, indicate that this material is soluble in Ethanol at 50 mg/mL. A brief search of this literature indicates that the compound is also soluble in DMSO at 69 mg/mL ( (199.15 mM).
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf