8.43070
Isobutyl stearate
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutyl stearate
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
28.9 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C22H44O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(23)24-20-21(2)3/h21H,4-20H2,1-3H3
ORFWYUFLWUWSFM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Saponification value: 170 - 179
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1