Documenti fondamentali
804681
Sigma-Aldrich
Potassium 5-hydroxypentanoyltrifluoroborate
Scegli un formato
500 MG
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
136,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9BF3KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
123.6 °C
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[K+].OCCCCC(=O)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H9BF3O2.K/c7-6(8,9)5(11)3-1-2-4-10;/h10H,1-4H2;/q-1;+1
OLLDPQQFLCSTQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Potassium 5-hydroxypentanoyltrifluoroborate belongs to the class of compounds known as potassium acyltrifluroborates (KATs). It acts as an acyl donor during the amidation of O-benzoyl hydroxylamine to form the corresponding amide product.[1]
Applicazioni
Potassium Acyltrifluroborates (KATs) are bench, air and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Amide-forming ligation of acyltrifluoroborates and hydroxylamines in water.
Aaron M Dumas et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(23), 5683-5686 (2012-04-28)