Documenti fondamentali
198048
Sigma-Aldrich
Trimethylaluminum solution
2.0 M in toluene
Sinonimo/i:
Trimethylalane
Scegli un formato
4 X 25 ML
79,90 €
100 ML
85,50 €
800 ML
442,00 €
1 L
495,00 €
8 L
1.589,00 €
79,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 X 25 ML
79,90 €
100 ML
85,50 €
800 ML
442,00 €
1 L
495,00 €
8 L
1.589,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.09
Beilstein:
3587197
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
79,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
2.0 M in toluene
Densità
0.81 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Al](C)C
InChI
1S/3CH3.Al/h3*1H3;
JLTRXTDYQLMHGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Trimethylaluminum solution can be used as a reagent in the synthesis of:
  • Polyhydroxylated cyclohexanes by stereoselective rearrangement of unsaturated glycosides.[1]
  • Partially hydrolyzed trimethylaluminum (PHT) catalyst for the polymerization of olefins.[2]
  • Methyl benzene by methylation of anisole derivatives using nickel-1,3-dicyclohexylimidazol-2-ylidene catalyst system.[3]
Used in a recently reported Al-catalyzed oxidation based on Oppenauer chemistry providing excellent yields of aldehydes and ketones.[4] As a (1:1) complex with binol catalyzes the dynamic kinetic resolution of secondary alcohols with Novozym 435.[5]
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Trimethylaluminium promoted rearrangements of unsaturated sugars into cyclohexanes
Jia C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 15(4), 699-703 (2004)
Lipase/aluminum-catalyzed dynamic kinetic resolution of secondary alcohols.
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(39), 6567-6570 (2006-09-05)
Christopher R Graves et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(39), 12596-12597 (2006-09-28)
A highly active and selective Al-based catalytic Oppenauer (O) oxidation is reported. Quantitative and selective oxidations of a variety of benzylic, propargylic, allylic, and aliphatic primary and secondary alcohols were achieved using nitrobenzaldehyde derivatives as the oxidant and simple aluminum
Nickel-catalyzed cross-coupling of anisole derivatives with trimethylaluminum through the cleavage of carbon-oxygen bonds
Morioka T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(12), 1729-1731 (2015)
Partially hydrolyzed trimethylaluminum (PHT) as heterogeneous cocatalyst for the polymerization of olefins with metallocene complexes
Koppl A, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 80(3), 454-466 (2001)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf