Documenti fondamentali
804363
Sigma-Aldrich
Potassium 4-anisoyltrifluoroborate
Scegli un formato
1 G
169,00 €
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
169,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BF3KO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(OC)C=C1.[K]
InChI
1S/C8H7BF3O2.K.H/c1-14-7-4-2-6(3-5-7)8(13)9(10,11)12;;/h2-5H,1H3;;
VXVQBCXLJYVTDZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acyltrifluroborates (KAT′s) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.