Documenti fondamentali
804371
Sigma-Aldrich
Fro-DO, mixture of diastereomers
97%
Scegli un formato
250 MG
160,50 €
160,50 €
Prezzo di listino321,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
160,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22N2O6S2
Peso molecolare:
498.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
160,50 €
Prezzo di listino321,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O=C(N([C@H](C(C=CC=C1)=C1C2)[C@H]2C3)S3(=O)=O)/C=C/C(N4[C@H](C(C=CC=C5)=C5C6)[C@H]6CS4(=O)=O)=O
InChI
1S/C24H22N2O6S2/c27-21(25-23-17(13-33(25,29)30)11-15-5-1-3-7-19(15)23)9-10-22(28)26-24-18(14-34(26,31)32)12-16-6-2-4-8-20(16)24/h1-10,17-18,23-24H,11-14H2/b10-9+/t17-,18-,23+,24+/m1/s1
CZVFUQRTDAQUQL-SKLQJEMHSA-N
Applicazioni
Enables the generation of quaternary centers by Ni-catalyzed cross coupling with aziridines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chung-Yang Dennis Huang et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(17), 5638-5641 (2015-04-17)
A Ni-catalyzed Negishi cross-coupling with 1,1-disubstituted styrenyl aziridines has been developed. This method delivers valuable β-substituted phenethylamines via a challenging reductive elimination that affords a quaternary carbon. A novel electron-deficient olefin ligand, Fro-DO, proved crucial for achieving high rates and
Contenuto correlato
Doyle group focuses on nucleophilic fluorination using PyFluor and nickel catalysis with modular, air-stable nickel precatalyst.