Documenti fondamentali
791814
Sigma-Aldrich
KetoABNO
95%
Sinonimo/i:
9-Azabicyclo[3,3,1]nonan-3-one-9-oxyl
Scegli un formato
250 MG
119,00 €
1 G
297,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
119,00 €
1 G
297,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
109-114 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C[C@@H](N2[O])CCC[C@@H]2C1
InChI
1S/C8H12NO2/c10-8-4-6-2-1-3-7(5-8)9(6)11/h6-7H,1-5H2
AMZBXNVXJGUYMF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Oxidant has been demonstrated in the application of aerobic oxidation of alcholols[1] and amines[2] at room temperature and ambient pressure. This product is also a convenient bench top stable solid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lauber MB, and Stahl SS
ACS Catalysis, 3, 2612-2616 (2013)
Sonobe T, et al.
Chemical Science, 3, 3249-3249 (2012)
Contenuto correlato
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.