Documenti fondamentali
79028
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 RAM
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
Sinonimo/i:
N-Fmoc-4-[penta(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Stato
crystals
Grado di funzionalizzazione
~0.6 mmol/g loading
Dimensione particelle
110-150 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)