Documenti fondamentali
776874
Sigma-Aldrich
K-Oxyma
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-2-(hydroxyimino)acetic acid ethyl ester, potassium salt, Ethyl (hydroxyimino)cyanoacetate potassium salt
Scegli un formato
50 G
163,00 €
250 G
595,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
163,00 €
250 G
595,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5KN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Addition Reactions
Punto di fusione
141-147
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(/C(C#N)=N/[O-])=O.[K+]
InChI
1S/C5H6N2O3.K/c1-2-10-5(8)4(3-6)7-9;/h9H,2H2,1H3;/q;+1/p-1/b7-4+;
ZFBMUWGNRJITLS-KQGICBIGSA-M
Applicazioni
  • Non-explosive replacement for HOBt and HOAt with at least comparable performance to HOAt
  • Outperforms HOAt in sterically demanding peptide bond formations
  • Compatible with carbodiimide-mediated; solution and solid phase peptide coupling;
  • Less epimerization than HOBt in fragment condensation reactions
  • K-salt especially useful in peptide coupling on mild acid-labile resins such as 2-chlorotrityl; leading to minimal to no cleavage of the peptide from the resin due to its more alkaline character
  • K-salt has a higher melting point than OxymaPure
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
DIC 99%
Sigma-Aldrich
D125407
DIC
HATU 97%
Sigma-Aldrich
445460
HATU
HBTU ≥98.0% (T)
Sigma-Aldrich
12804
HBTU
Subiros-Funosas; R. et al
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15, 9394-9403 (2009)
Mona M Agwa et al.
International journal of biological macromolecules, 162, 246-261 (2020-06-13)
Alzheimer's disease (AD) is neurological disorder characterized by dementia which causes severe problems with behavior, thinking and memory. Systemic administration of therapeutics to the central nervous system (CNS) is usually associated with very low efficiency due to presence of blood