Documenti fondamentali
772321
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L-fucopyranose
95%
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-α-L(−)-fucose, Tetra-O-acetyl-α-L(−)fucopyranose
Scegli un formato
500 MG
94,50 €
94,50 €
Prezzo di listino189,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
94,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H20O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
332.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
94,50 €
Prezzo di listino189,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
90-95 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9/c1-6-11(20-7(2)15)12(21-8(3)16)13(22-9(4)17)14(19-6)23-10(5)18/h6,11-14H,1-5H3/t6-,11+,12+,13-,14-/m0/s1
QZQMGQQOGJIDKJ-CSHNMWLISA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)