Documenti fondamentali
772356
Sigma-Aldrich
Lactose octaacetate
95%
Sinonimo/i:
4-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-1,2,3,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Scegli un formato
10 G
45,80 €
100 G
436,80 €
45,80 €
Prezzo di listino91,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
45,80 €
100 G
436,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H38O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
678.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
45,80 €
Prezzo di listino91,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
75-78 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[R]OC1C(O[R])[C@@H](O[R])C(CO[R])O[C@H]1O[C@H]2C(O[R])[C@@H](O[R])[C@H](O[R])OC2CO[R].[*]C(C)=O
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)