134031
β-D-Galactose pentaacetate
98%
Sinonimo/i:
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose, Penta-O-acetyl-β-D-galactopyranose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +8.6°, c = 1.5% in chloroform
[α]24/D +23°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
143-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1