Vai a
F8150
D-(+)-Fucose
≥97% (GC)
Sinonimo/i:
6-Deoxy-D-galactose, Rhodeose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
167,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
696,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-792-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723320
MDL number:
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
144-145 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Application
D-Fucose (6-deoxy-D-galactose, rhodeose) may be used to study enzymes involved in its mutarotation to form L-fucose.[1] It may be used as a reference compound in the analysis of carbohydrate metabolites. D-Fucose may be used to study biological processes such as adhesion.[2]
Biochem/physiol Actions
D-Fucose is a nonmetabolizable analog of L-Arabinose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F2252D3179T2754
D-(+)-Fucose ≥97% (GC)
Sigma-Aldrich
F8150
D-(+)-Fucose
L-(−)-Fucose ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
F2252
L-(−)-Fucose
D-(+)-Turanose ≥98%
Sigma-Aldrich
T2754
D-(+)-Turanose
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥97% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Fucose
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)