This material is of synthetic origin.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 137,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 191,00 € |
Informazioni su questo articolo
137,00 €
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 200 to 225 °, c = 0.5% (w/v) in chloroform
contains
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
solubility
chloroform: soluble 5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CYAYKKUWALRRPA-HTOAHKCRSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥90% | assay ≥93% (GC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - |
| solubility chloroform: soluble 5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is this compound synthesized from plant derived materials?
1 risposta-