Documenti fondamentali
771368
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
≥90%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 2-Methyl-2-cyclohexenone, 2-Methyl-3-oxocyclohexene
Scegli un formato
1 G
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
127,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.487
P. ebollizione
176-179 °C/760 mmHg
Densità
0.972 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jinhyun Kim et al.
Science advances, 5(7), eaax0501-eaax0501 (2019-07-25)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is a key redox compound in all living cells responsible for energy transduction, genomic integrity, life-span extension, and neuromodulation. Here, we report a new function of NAD+ as a molecular photocatalyst in addition to the biological