Documenti
304190
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-cyclopenten-1-one
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-cyclopentene-1-one, 2-Methyl-2-cyclopentenone
About This Item
Formula condensata:
CH3C5H5(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
158-161 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CCCC1=O
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h3H,2,4H2,1H3
ZSBWUNDRDHVNJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diels-Alder reactions of 2-methyl-2-cyclopenten-1-one with 1-ethenylhydronaphthalenes were studied.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Regiochemistry of the Diels-Alder Reaction of 1-Ethenyl-hydronaphthalenes and 2-Methyl-2-cyclopenten-1-one.
Minuti L, et al.
Synthetic Communications, 22(11), 1535-1540 (1992)