Documenti fondamentali
M38583
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone
98%
Sinonimo/i:
(+)-(3R)-3-Methylcyclohexanone, (+)-3(R)-Methylcyclohexanone, (+)-3-Methyl-1-cyclohexanone, (3R)-(+)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-3-Methylcyclohexanone, (3R)-Methylcyclohexanone, (R)-3-Methylcyclohexanone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H9(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]24/D +13.5°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
168-169 °C (lit.)
Densità
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3/t6-/m1/s1
UJBOOUHRTQVGRU-ZCFIWIBFSA-N
Applicazioni
(R)-(+)-3-Methylcyclohexanone may be used in the preparation of (R)-5-methyl-2-(1-methylethylidene-d6)-cyclohexanone [(R)-(+)-pulegone-d6].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantiospecific Adsorption of (R)-3-Methylcyclohexanone on Naturally Chiral Cu (531) R&S Surfaces
Huang, Ye, and Andrew J. Gellman
Catalysis Letters, 125-3.4, 177-182 (2008)
Vibrational circular dichroism of 3?methylcyclohexanone. Fixed partial charge calculations
Singh, R. D., and T. A. Keiderling
J. Chem. Phys. , 74.10, 5347-5356 (1981)
Enantiocontrolled Synthesis of (R)?3?Substituted Cyclohexanones Using (S)?2?(p?Tolylsulfinyl)?2?cyclohexenone and Various Organometallic Reagents in 2, 5?Dimethyltetrahydrofuran
Posner, Gary H., and Leah L. Frye
Journal of Chemistry, 24.2, 88-92 (1984)
Bond polarizability calculations of the Raman optical activity of (R)?(+)?3?Methylcyclohexanone
Barron, L. D., and B. P. Clark
Journal of Raman Spectroscopy, 13.2, 155-159 (1982)
Linear and nonlinear circular dichroism of R-(+)-3-methylcyclopentanone
Li, R., et al.
J. Chem. Phys. , 125.14, 144304-144304 (2006)