72994
Neoxanthin
analytical standard
Sinonimo/i:
(3S,3′S,5R,5′R,6R,6′S,9′-cis)-6,7-Didehydro-5′,6′-epoxy-5′,6′-dihydro-β,β-carotene-3,3′,5(6H)-triol, 9′-cis-Neoxanthin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?