Documenti fondamentali
76501
Sigma-Aldrich
Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-Pro-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Boc-2-(4-methylbenzyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(4-methylbenzyl)-DL-proline
Scegli un formato
500 MG
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
235,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cc1ccc(CC2(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H25NO4/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-18(15(20)21)10-5-11-19(18)16(22)23-17(2,3)4/h6-9H,5,10-12H2,1-4H3,(H,20,21)
RLTOVEWXHUWHJM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.