Vai a
A1879
L-2-Aminobutyric acid
≥99% (titration), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
L-α-Aminobutyric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
137,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
456,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
216-083-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720935
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-2-Aminobutyric acid, ≥99% (titration)
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Application
  • Targeted metabolomics combined with machine learning to identify and validate new biomarkers for early SLE diagnosis and disease activity.: This study utilizes L-2-aminobutyric acid in targeted metabolomics, enhancing the predictive accuracy for Systemic Lupus Erythematosus (SLE), a crucial development in autoimmune disease diagnostics (Liang J et al., 2024).
  • Alcoholamine enhanced fractionation of cellulose from lignocellulosic biomass in ionic liquids.: This research highlights the use of L-2-aminobutyric acid in the process of biomass conversion, offering insights into more efficient biofuel production techniques (Zhu Y et al., 2023).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M2383A1057C9650
description
≥99% (titration)
description
≥97% (titration)
description
fluorescent amino acid
description
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
assay
≥99% (titration)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98%
assay
≥95%
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-2-Aminobutyric acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf