Documenti fondamentali
762350
Sigma-Aldrich
Potassium trifluoromethanesulfonimide
≥95%
Sinonimo/i:
Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2F6KNO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
198-203 °C
Stringa SMILE
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potassium trifluoromethanesulfonimide is a Lewis acid used to enhance the low-temperature radical polymerization of N, N-dimethylacrylamide to synthesize poly(N,N-dimethylacrylamide).
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)