668001
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
Sinonimo/i:
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Silver triflimide
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: silver
reagent type: catalyst
Punto di fusione
248.8 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ag])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Ag/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.