776254
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Punto di fusione
281-286 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.