200913
Potassium hexafluorophosphate
≥99%
Sinonimo/i:
Monopotassium hexafluorophosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
tecniche
ion chromatography: suitable
Punto di fusione
575 °C (lit.)
Densità
2.75 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.K/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
YZDGRYDIGCWVND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Electrochemical performance of an anode-free lithium metal battery.
- Cycling stability and Li Coulombic efficiency of lithium-sulfur(Li–S) batteries.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges