Documenti fondamentali
761753
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methylbenzothiazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
75-80 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Cc1nc2cc(Br)ccc2s1
InChI
1S/C8H6BrNS/c1-5-10-7-4-6(9)2-3-8(7)11-5/h2-4H,1H3
OLQKNZNXLBILDD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)